Learn More
Rhein, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15487408
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15487408 250 mg 250mg
15477408 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15487408 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H60902.MD
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 478-43-3 | C15H8O6 | 284.223 g/mol
Rhein is used to inhibit growth factor beta-1 induced plasminogen activator inhibitor-1 in endothelial cells. It acts as an antibacterial agent against Staphylococcus aureus. It is also used as a laxative. Further, it is employed as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Rhein est utilisé pour inhiber l’inhibiteur 1 de l’activateur du plasminogène induit par le facteur de croissance bêta 1 dans les cellules endothéliales. Il agit comme un agent antibactérien contre Staphylococcus aureus. Il est également utilisé comme un flaxatif. De plus, il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans lʼhydroxyde de sodium. Insoluble dans l’eau, le diméthylsulfoxyde et l’éthanol.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants. Sensible à la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 478-43-3
Formule moléculaire C15H8O6
Poids moléculaire (g/mol) 284.223
Numéro MDL MFCD00009618
Clé InChI FCDLCPWAQCPTKC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme rhein, monorhein, rheic acid, rhubarb yellow, cassic acid, chrysazin-3-carboxylic acid, 4,5-dihydroxyanthraquinone-2-carboxylic acid, 4,5-dihydroxy-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracene-2-carboxylic acid, rheinic acid, 1,8-dihydroxyanthraquinone-3-carboxylic acid
CID PubChem 10168
ChEBI CHEBI:8825
Nom IUPAC 4,5-dihydroxy-9,10-dioxoanthracène-2-acide carboxylique
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)O)C(=O)C3=C(C=C(C=C3C2=O)C(=O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Rhein
Point de fusion >300°C
Quantité 250 mg
Beilstein 2222155
Informations sur la solubilité Soluble in sodium hydroxide. Insoluble in water,dimethylsulfoxide and ethanol.
Poids de la formule 284.22
Pourcentage de pureté 98%