Learn More
Rhin, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Rhein |
| CAS | 478-43-3 |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Formule moléculaire | C15 H8 O6 |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | 2-Anthracenecarboxylic acid','9,10-dihydro-4,5-dihydroxy-9,10-dioxo-, 2-Anthraquinonecarboxylic acid','4,5-dihydroxy- (6CI), 2-Anthroic acid','9,10-dihydro-4,5-dihydroxy-9,10-dioxo- (8CI), 1,8-Dihydroxy-3-carboxyanthraquinone, 1,8-Dihydroxyanthraquinone-3-carboxylic acid, 4,5-Dihydroxy-2-anthraquinonecarboxylic acid, 9,10-Dihydro-4,5-dihydroxy-9,10-dioxo-2-anthracenecarboxylic acid, Cassic acid, Chrysazin-3-carboxylic acid, Monorhein, NSC 38629, Rheic acid, Rhein, Rheinic acid, Rhubarb yellow |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H8O6/c16-9-3-1-2-7-11(9)14(19)12-8(13(7)18)4-6(15(20)21)5-10(12)17/h1-5,16-17H,(H,20,21) |
| SMILES | OC(=O)c1cc(O)c2C(=O)c3c(O)cccc3C(=O)c2c1 |
| Nom IUPAC | acide 4,5-dihydroxy-9,10-dioxoanthracène-2-carboxylique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 284.22 |
| Afficher plus |