Learn More
Carbonyle de rhénium, TRC
Code produit 30417586
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30417586 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30417586 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCR315015100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Rhenium Carbonyl
CAS 14285-68-8
Formule moléculaire 10 C O . Re2
Quantité 100 mg
Synonyme Decacarbonyldirhenium, Decacarbonyldirhenium(0) Dirhenium decacarbonyl, NSC 158174 Pentacarbonylrhenium dimer
Formule InChI InChI=1S/10CO.2Re/c10*1-2;;
SMILES [Re][Re].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
Nom IUPAC monoxyde de carbone;rhéniorhénium
Poids moléculaire (g/mol) 652.515
Poids de la formule 653.861