Learn More
Carbonyle de rhénium, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Rhenium Carbonyl |
| CAS | 14285-68-8 |
| Formule moléculaire | 10 C O . Re2 |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | Decacarbonyldirhenium, Decacarbonyldirhenium(0) Dirhenium decacarbonyl, NSC 158174 Pentacarbonylrhenium dimer |
| Formule InChI | InChI=1S/10CO.2Re/c10*1-2;; |
| SMILES | [Re][Re].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+] |
| Nom IUPAC | monoxyde de carbone;rhéniorhénium |
| Poids moléculaire (g/mol) | 652.515 |
| Poids de la formule | 653.861 |