Learn More
Feuille de rhénium, épaisseur 0,5 mm (0,02 po), hybridé, 99,97 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11331499
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Conditionnement:
1 pièce
25mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11331499 25 x 25 mm 25mm
11450390 50 x 50 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11331499 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 013983.FF
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 7440-15-5 | Re | 186.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-15-5
Formule moléculaire Re
Poids moléculaire (g/mol) 186.21
Numéro MDL MFCD00011195
Clé InChI WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme rhenium, elementar, renio, unii-7yhu292iny, 7yhu292iny, foil, ion re7, rhenium, ion re7, atom, hydride, pellets
CID PubChem 23947
ChEBI CHEBI:49882
Nom IUPAC rhénium
SMILES [Re]
Spécification
Nom chimique ou matériau Rhenium foil
Note relative au nom 0.5mm (0.02 in.) thick, Annealed
Quantité 25 x 25 mm
Odeur Odorless
Poids ≈6.58g/25x25mm
Forme Feuille
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.97%