Learn More
Chlorure de pentacarbonyle de rhénium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10389410 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10389410 1 g Flacon en verre -
10202942 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10389410 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 316310010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 14099-01-5 | C5ClO5Re | 361.71 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14099-01-5
Formule moléculaire C5ClO5Re
Poids moléculaire (g/mol) 361.71
Numéro MDL MFCD00013296
Clé InChI JQUUAHKBIXPQAP-UHFFFAOYSA-M
Synonyme pentacarbonylchlororhenium, carbon monoxide; chlororhenium, pentakis carbon monoxide ; chlororhenium, 5co.clre, rhenium i pentacarbonyl chloride, pentacarbonylchlororhenium i
CID PubChem 6096982
Nom IUPAC monoxyde de carbone ; chlororhénium
SMILES [C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].Cl[Re]
Spécification
Nom chimique ou matériau Rhenium pentacarbonyl chloride
Note relative au nom 98%
Couleur Blanc
Analyse élémentaire 97.5% min.
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 361.71
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre fine
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Rhenium pentacarbonyl chloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.