Learn More
Poudre de rhénium, -325 mesh, 99,99 % (base métaux)
Code produit 11331418
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.2 g
2 g
10 g
50 g
Conditionnement:
0.20g
10g
2g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11331418 50 g 50g
11311418 0.2 g 0.20g
11321418 2 g 2g
11301418 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11331418 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010313.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 7440-15-5 | Re | 186,21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-15-5
Formule moléculaire Re
Poids moléculaire (g/mol) 186.21
Numéro MDL MFCD00011195
Clé InChI WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 23947
ChEBI CHEBI:49882
Nom IUPAC rhénium
SMILES [Re]
Spécification
Nom chimique ou matériau Rhenium
Aspect Powder
Quantité 50 g
Dimensions de la maille -325 Mesh
Plage de pourcentage du dosage 99.99% (Metals basis)
Forme Poudre
Synonyme rhenium, elementar, renio, unii-7yhu292iny, 7yhu292iny, foil, ion re7, rhenium, ion re7, atom, hydride, pellets
RUO– À des fins de recherche uniquement