Learn More
Fil de rhénium, dia. 0,1 mm (0,004 po), hybridé, 99,97 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11321408
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 cm
100 cm
Unit Size:
100cm
25cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11321408 100 cm 100cm
11331408 25 cm 25cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11321408 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 010310.BY
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 7440-15-5 | Molecular Formula: Re | Molecular Weight: 186.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-15-5
Formule moléculaire Re
Poids moléculaire (g/mol) 186.21
Numéro MDL MFCD00011195
Clé InChI WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme rhenium, elementar, renio, unii-7yhu292iny, 7yhu292iny, foil, ion re7, rhenium, ion re7, atom, hydride, pellets
CID PubChem 23947
ChEBI CHEBI:49882
Nom IUPAC rhénium
SMILES [Re]
Specifications
Nom chimique ou matériau Rhenium wire
Note relative au nom 0.1mm (0.004 in.) dia., Annealed
Quantité 100 cm
Odeur Odorless
Poids ≈0.17g/m
Forme Câble
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.97%