Learn More
Fil de rhénium, dia. 0,5 mm (0,02 po), 99,97 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11381408
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 cm
25 cm
100 cm
Conditionnement:
100cm
5cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11381408 100 cm 100cm
11371408 5 cm 5cm
11391408 25 cm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11381408 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010312.BY
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
Forme : Env. .4.13 g/m
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-15-5
Formule moléculaire Re
Poids moléculaire (g/mol) 186.21
Numéro MDL MFCD00011195
Clé InChI WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme rhenium, elementar, renio, unii-7yhu292iny, 7yhu292iny, foil, ion re7, rhenium, ion re7, atom, hydride, pellets
CID PubChem 23947
ChEBI CHEBI:49882
Nom IUPAC rhénium
SMILES [Re]
Spécification
Nom chimique ou matériau Rhenium
Couleur Argent à gris
Aspect Silver gray wire
Quantité 100 cm
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.97% (Metals basis)
Forme Fil, 0,5 mm (0,02 po) de diamètre