Learn More
Thermo Scientific™ Injecteur d’échantillons Rheodyne™ 7010
Code produit 10008952 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau du stator:
Acier inoxydable
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau du stator
10008952 Acier inoxydable
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10008952 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 7010
Expédition estimée: 16-12-2026
Garantissez la précision des injections HPLC de grand volume avec l’injecteur d’échantillons à un seul mode Thermo Scientific™ Rheodyne™ 7010.
Garantissez la précision des injections HPLC de grand volume, échantillons de 5 μl à 20 ml, avec l’injecteur d’échantillons Thermo Scientific™ Rheodyne™ 7010. Cet injecteur à mode unique utilise la méthode de remplissage complet pour charger la boucle d’échantillonnage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Mode Mode simple
Volume (métrique) d’échantillon 5 μl à 5 ml
Type Injecteur d’échantillons
No. of Ports 6 ports
Matériau du stator Acier inoxydable