Learn More
Thermo Scientific™ Injecteurs d’échantillon Thermo Scientific Rheodyne™ 9725 et 9725i
Code produit 10417044 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Mode double ; Flux continu ; Stator en PEEK
Mode double ; débit continu ; interrupteur de détection de position
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Conditionnement
10417044 Mode double ; débit continu ; interrupteur de détection de position 1 pièce
10762327 Mode double ; Flux continu ; Stator en PEEK 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10417044 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 9725I
 Article restreint
Expédition estimée: 14-01-2027
Obtenez des injections HPLC précises et une bonne protection contre les chocs de pression avec les injecteurs d’échantillons biocompatibles à mode double Thermo Scientific™ Rheodyne™ 9725 et 9725i.
Utilisez les injecteurs d’échantillons biocompatibles Thermo Scientific™ Rheodyne™ 7725 et 7725i pour maintenir un flux HPLC continu entre les positions de chargement et d’injection et pour vous protéger contre les chocs de pression. La conception MBB (Make Before Break, à deux interrupteurs) garantit un flux ininterrompu pendant l’injection d’échantillons. Fabriqués en Thermo Scientific™ PEEK™, ces injecteurs à mode double peuvent utiliser un remplissage partiel pour une perte d’échantillon nulle, ou un remplissage complet pour une meilleure reproductibilité. Injectez des échantillons de 1 μl à 5 ml avec une grande précision. Le modèle 9725i présente un interrupteur de détection de position offrant un signal de démarrage reproductible. Les injecteurs comprennent une boucle d’échantillonnage de 20 μl.
  • Construction PEEK™ biocompatible
  • Conception MBB (Make Before Break)
  • Remplissage partiel pour une perte d’échantillon nulle, ou remplissage complet pour une meilleure reproductibilité
  • Capacité d’injection de 1 μl à 5 ml de haute exactitude et précision
  • Modèle 9725i doté d’un interrupteur de capteur de position, pour un signal de démarrage reproduisible
Comprend :boucle d’échantillon de 20 μl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Mode Mode double
Volume (métrique) d’échantillon 20 μl
Description Mode double ; débit continu ; interrupteur de détection de position
À utiliser avec (équipement) HPLC
Type Injecteur d’échantillons HPLC à débit continu
Matériau du stator PEEK