Learn More
Thermo Scientific™ Joints de rotor de rechange pour injecteurs Rheodyne™
Code produit 10161263 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Injecteur Rheodyne modèles 7000 / 7010 / 7040
Injecteur Rheodyne modèles 7000 / 7010 / 7040 / 7067
Injecteur Rheodyne modèles 7060 / 7066
Injecteur Rheodyne modèles 7060 / 7066 / 9060
Injecteur Rheodyne modèles 7125 / 7126
Injecteur Rheodyne modèles 8125 / 8126
Modèle d’injecteur Rheodyne 8125
Modèles d’injecteur Rheodyne 3725 / 3725i / 3725-038 / 3725i-038
Rheodyne 9010
Rheodyne 9125
Matériau:
ETFE
PEEK
Vespel
Conditionnement:
1 pièce
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Matériau unitSize
10161263 Injecteur Rheodyne modèles 7000 / 7010 / 7040 / 7067 Vespel 1 pièce
10290285 Modèles d’injecteur Rheodyne 3725 / 3725i / 3725-038 / 3725i-038 PEEK 1 pièce
10445163 Injecteur Rheodyne modèles 7000 / 7010 / 7040 ETFE 1 pièce
10576005 Injecteur Rheodyne modèles 7060 / 7066 Vespel -
10648705 Injecteur Rheodyne modèles 7060 / 7066 / 9060 ETFE 1 pièce
10150893 Injecteur Rheodyne modèles 7125 / 7126 Vespel -
10269514 Injecteur Rheodyne modèles 7125 / 7126 ETFE 1 pièce
10427534 Injecteur Rheodyne modèles 8125 / 8126 Vespel 1 pièce
10510126 Modèle d’injecteur Rheodyne 8125 ETFE 1 pièce
10179464 Rheodyne 9010 ETFE 1 pièce
10280845 Rheodyne 9125 ETFE 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 10161263 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 7010039
Expédition estimée: 25-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Maintenez les performances de vos injecteurs d’échantillons Thermo Scientific™ Rheodyne™ pour HPLC grâce à ces joints de rotor de rechange.
Utilisez les joints de rotor de rechange pour injecteurs Thermo Scientific™ Rheodyne™ pour maintenir les performances de vos injecteurs d’échantillons Rheodyne pour la chromatographie en phase liquide à haute performance (HPLC). Ces joints sont adaptés aux modèles d’injecteurs Rheodyne courants et sont disponibles en modèles Vespel, PEEK ou ETFE.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Joints de rotor de rechange Vespel
Matériau Vespel
Description 7010-039
À utiliser avec (équipement) Injecteur Rheodyne modèles 7000 / 7010 / 7040 / 7067