Learn More
- Home
- Products
- Chromatography Systems
- Instruments de chromatographie en phase liquide
- Composants et accessoires individuels pour HPLC
- Accessoires pour vannes et injecteurs HPLC
- Thermo Scientific™ Boucles d’échantillonnages Rheodyne™
Thermo Scientific™ Boucles d’échantillonnages Rheodyne™
Code produit 10465173 Tous les produits Thermo Scientific Produits| Code produit | Volume (métrique) | À utiliser avec (équipement) | Diamètre (métrique) interne | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10465173 | 5 ml | Injecteur Rheodyne modèles 7010 / 7125 | 1,0 mm | 1 pièce |
| 10455163 | 5 μl | Injecteur Rheodyne modèles 7010 / 7125 | 0,18 mm | 1 pièce |
| 10621334 | 10 μl | Injecteur Rheodyne modèles 7010 / 7125 | 0,30 mm | 1 pièce |
| 10100563 | 100 μl | Injecteur Rheodyne modèles 7010 / 7125 | 0,51 mm | 1 pièce |
| 10776524 | 200 μl | Injecteur Rheodyne modèles 7010 / 7125 | 0,76 mm | 1 pièce |
| 10682864 | 500 μl | Injecteur Rheodyne modèles 7010 / 7125 | 0,76 mm | 1 pièce |
| 10344473 | 2 μl | Injecteur Rheodyne modèles 9725 / 9725i | 0,8 mm, 0,5 mm et 0,2 mm | 1 pièce |
| 10794794 | 5 µl | Modèles d’injecteurs Rheodyne 7725 et 7725i | 0,18 mm | 1 pièce |
| 10766714 | 10 μl | Modèles d’injecteurs Rheodyne 7725 et 7725i | 0,30 mm | 1 pièce |
| 10466113 | 20 μl | Modèles d’injecteurs Rheodyne 7725 et 7725i | 0,30 mm | 1 pièce |
| 10620184 | 50 µl | Modèles d’injecteurs Rheodyne 7725 et 7725i | 0,51 mm | 1 pièce |
| 10408104 | 5 μl | Modèle d’injecteur Rheodyne 8125 | 0,20 mm | 1 pièce |
| 10678715 | 10 μl | Modèle d’injecteur Rheodyne 8125 | 0,20 mm | 1 pièce |
| 11345894 | 20 μl | Modèle d’injecteur Rheodyne 8125 | 0,25 mm | 1 pièce |
| 10575625 | 20 μl | Modèle d’injecteur Rheodyne 8125 | 0,25 mm | 1 pièce |
| 10147854 | 50 μl | Modèle d’injecteur Rheodyne 8125 | 0,30 mm | 1 pièce |
| 10269364 | 5 μl | Injecteur Rheodyne modèles 9725 / 9725i | 0,18 mm | - |
| 10219324 | 10 μl | Injecteur Rheodyne modèles 9725 / 9725i | 0,25 mm | 1 pièce |
| 10555615 | 20 μl | Injecteur Rheodyne modèles 9725 / 9725i | 0,25 mm | - |
| 10311255 | 50 μl | Injecteur Rheodyne modèles 9725 / 9725i | 0,51 mm | - |
| 10229414 | 100 μl | Injecteur Rheodyne modèles 9010 / 9725 | 0,51 mm | 1 pièce |
| 10651396 | 200 µl | Injecteur Rheodyne modèles 9010 / 9725 | 0,51 mm | 1 pièce |
| 10774057 | 500 μl | Injecteur Rheodyne modèles 9010 / 9725 | 0,76 mm | 1 pièce |
| 10321255 | 1 ml | Injecteur Rheodyne modèles 9010 / 9725 | 0,76 mm | 1 pièce |
| 10600636 | 5 ml | Injecteur Rheodyne modèles 9010 / 9725 | 0,76 mm | 1 pièce |
| 10582075 | 50 μl | Injecteur Rheodyne modèles 7010 / 7125 | 0,51 mm | 1 pièce |
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Description
Les boucles d’échantillonnage Thermo Scientific™ Rheodyne sont destinées aux injecteurs d’échantillons Rheodyne en acier inoxydable ou PEEK biocompatible.
Spécification
Spécification
| Type | Boucle d’échantillonnage |
| Description | Pour Rheodyne 7010 / 7125 ; 5 ml ; dia. int. de 1,0 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Injecteur Rheodyne modèles 7010 / 7125 |
| Diamètre (impériale) interne | 0,039 in |
| Diamètre (métrique) interne | 1,0 mm |
| Volume (métrique) | 5 ml |