Learn More
Thermo Scientific™ Boucles d’échantillonnages Rheodyne™
Code produit 10555615 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
2 μl
5 μl
5 µl
10 μl
20 μl
50 μl
50 µl
100 μl
200 μl
200 µl
500 μl
1 ml
5 ml
À utiliser avec (équipement):
Injecteur Rheodyne modèles 7010 / 7125
Injecteur Rheodyne modèles 9010 / 9725
Injecteur Rheodyne modèles 9725 / 9725i
Modèle d’injecteur Rheodyne 8125
Modèles d’injecteurs Rheodyne 7725 et 7725i
Diamètre (métrique) interne:
0,18 mm
0,18 mm
0,20 mm
0,25 mm
0,25 mm
0,30 mm
0,51 mm
0,51 mm
0,76 mm
0,76 mm
0,8 mm, 0,5 mm et 0,2 mm
1,0 mm
Conditionnement:
1 pièce
26 product options available for selection
Product selection table with 26 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) À utiliser avec (équipement) Diamètre (métrique) interne Conditionnement
10555615 20 μl Injecteur Rheodyne modèles 9725 / 9725i 0,25 mm -
10455163 5 μl Injecteur Rheodyne modèles 7010 / 7125 0,18 mm 1 pièce
10621334 10 μl Injecteur Rheodyne modèles 7010 / 7125 0,30 mm 1 pièce
10100563 100 μl Injecteur Rheodyne modèles 7010 / 7125 0,51 mm 1 pièce
10776524 200 μl Injecteur Rheodyne modèles 7010 / 7125 0,76 mm 1 pièce
10682864 500 μl Injecteur Rheodyne modèles 7010 / 7125 0,76 mm 1 pièce
10465173 5 ml Injecteur Rheodyne modèles 7010 / 7125 1,0 mm 1 pièce
10344473 2 μl Injecteur Rheodyne modèles 9725 / 9725i 0,8 mm, 0,5 mm et 0,2 mm 1 pièce
10794794 5 µl Modèles d’injecteurs Rheodyne 7725 et 7725i 0,18 mm 1 pièce
10766714 10 μl Modèles d’injecteurs Rheodyne 7725 et 7725i 0,30 mm 1 pièce
10466113 20 μl Modèles d’injecteurs Rheodyne 7725 et 7725i 0,30 mm 1 pièce
10620184 50 µl Modèles d’injecteurs Rheodyne 7725 et 7725i 0,51 mm 1 pièce
10408104 5 μl Modèle d’injecteur Rheodyne 8125 0,20 mm 1 pièce
10678715 10 μl Modèle d’injecteur Rheodyne 8125 0,20 mm 1 pièce
11345894 20 μl Modèle d’injecteur Rheodyne 8125 0,25 mm 1 pièce
10575625 20 μl Modèle d’injecteur Rheodyne 8125 0,25 mm 1 pièce
10147854 50 μl Modèle d’injecteur Rheodyne 8125 0,30 mm 1 pièce
10269364 5 μl Injecteur Rheodyne modèles 9725 / 9725i 0,18 mm -
10219324 10 μl Injecteur Rheodyne modèles 9725 / 9725i 0,25 mm 1 pièce
10311255 50 μl Injecteur Rheodyne modèles 9725 / 9725i 0,51 mm -
10229414 100 μl Injecteur Rheodyne modèles 9010 / 9725 0,51 mm 1 pièce
10651396 200 µl Injecteur Rheodyne modèles 9010 / 9725 0,51 mm 1 pièce
10774057 500 μl Injecteur Rheodyne modèles 9010 / 9725 0,76 mm 1 pièce
10321255 1 ml Injecteur Rheodyne modèles 9010 / 9725 0,76 mm 1 pièce
10600636 5 ml Injecteur Rheodyne modèles 9010 / 9725 0,76 mm 1 pièce
10582075 50 μl Injecteur Rheodyne modèles 7010 / 7125 0,51 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 26 options available.
26 options
Code produit 10555615 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 9055022
Expédition estimée: 04-01-2027
Les boucles d’échantillonnage Thermo Scientific™ Rheodyne sont destinées aux injecteurs d’échantillons Rheodyne en acier inoxydable ou PEEK biocompatible.
Les boucles d’échantillonnage Thermo Scientific™ Rheodyne sont destinées aux injecteurs d’échantillons Rheodyne en acier inoxydable ou PEEK biocompatible.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Boucle d’échantillonnage
Description Pour Rheodyne 9725 / 9725 i ; 20 µl ; dia. int. de 0,25 mm
À utiliser avec (équipement) Injecteur Rheodyne modèles 9725 / 9725i
Diamètre (impériale) interne 0,010 in
Diamètre (métrique) interne 0,25 mm
Volume (métrique) 20 μl