Learn More
Thermo Scientific™ Stators Rheodyne™
Code produit 10056264 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Injecteur Rheodyne modèles 7060 / 7066
Injecteur Rheodyne modèles 8125 / 8126
Modèles d’injecteurs Rheodyne 7010-087 / 7125-081
Modèles d’injecteurs Rheodyne 7410 / 7413
Modèles d’injecteurs Rheodyne 9010/9030/9125
Modèles d’injecteurs Rheodyne 7000 / 7010 / 7030 / 7040 / 7125
Modèles d’injecteurs Rheodyne 7725
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
10056264 Modèles d’injecteurs Rheodyne 7000 / 7010 / 7030 / 7040 / 7125 1 pièce
10775126 Modèles d’injecteurs Rheodyne 7010-087 / 7125-081 1 pièce
10179324 Injecteur Rheodyne modèles 7060 / 7066 1 pièce
10698795 Modèles d’injecteurs Rheodyne 7410 / 7413 1 pièce
10795526 Modèles d’injecteurs Rheodyne 7725 1 pièce
10713406 Injecteur Rheodyne modèles 8125 / 8126 1 pièce
10353055 Modèles d’injecteurs Rheodyne 9010/9030/9125 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 10056264 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 7010040
Expédition estimée: 05-01-2027
Utilisez ces stators Thermo Scientific Rheodyne pour vos injecteurs d’échantillons Rheodyne.
Utilisez les stators Thermo Scientific™ Rheodyne™ avec les modèles d’injecteurs Rheodyne couramment utilisés dans les systèmes de chromatographie en phase liquide à haute performance (HPLC).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Stators
Description Pour les modèles d’injecteurs Rheodyne 7000 / 7010 / 7030 / 7040 / 7125
À utiliser avec (équipement) Modèles d’injecteurs Rheodyne 7000 / 7010 / 7030 / 7040 / 7125