Learn More
R&D Systems™ Rhesus Chitinase 3-like 1 (NP_001252849.1) VersaClone cDNA
Spécification
Spécification
| Expression | Chitinase 3-like 1/YKL-40 |
| Numéro d’adhésion | NP_001252849.1 |
| Identification génétique (Entrez) | 1116 |
| Alias de gène | AW208766, Brp39, Chi3l1, Chitinase 3 like 1, gp39, HCgp39, YKL-40 |
| Contenu et stockage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Espèces | Rhesus Macaque |
| Quantité | 10 μg |