Learn More
Gibco™ rhLaminin-521
Click to view available options
Quantité:
1 mg
100 μg
Unit Size:
100µg
Description
La laminine 521 humaine recombinante (rhLaminin-521) est une protéine recombinante humaine qui fournit une surface définie pour la culture de cellules souches pluripotentes humaines (CSP) sans apport nourricier. Lorsqu’elle est utilisée avec le milieu Essential 8™, il a été démontré que la rhLaminin-521 favorise la survie cellulaire dans des conditions stressantes en l’absence d’inhibiteurs de petites molécules. Il a été démontré que la rhLaminin-521 favorise la croissance des CSP pour plus de 20 passages sans aucun signe d’anomalies caryotypes, tout en garantissant la différenciation des CSP dans les trois lignées germinales. La rhLaminin-521 offre également une efficacité optimale de reprogrammation des cellules somatiques humaines ainsi qu’une survie des cellules souches pluripotentes humaines pendant les transitions de la dépendance à l’indépendance à un apport nourricier lorsqu’elles sont utilisées en conjonction avec le milieu Essential 8. Pour un kit combinant le milieu et le substrat, consultez le kit d’adaptation Essential 8™.
rhLaminin-521 est :
Robuste : cellules de transition entre les systèmes de culture dépendant ou non d’un apport nourricier tout en minimisant les efforts
Efficace : reprogrammez facilement les fibroblastes humains en cellules souches pluripotentes
Pertinent physiologiquement : développez les cellules avec une différenciation minimale
Évolutif : passage de lignées de cellules souches comme cellules simples sans impact sur la stabilité génétique
Transition sans problème
Lorsqu’elle est utilisée avec le milieu Essential 8, la rhLaminin-521 fournit une matrice de culture robuste qui prend en charge l’adhérence et l’expansion de cellules souches pluripotentes pendant la transition des systèmes de culture dépendant d’un apport nourricier.
Reprogrammation efficace
Il a été démontré que la rhLaminin-521 augmente le nombre de colonies obtenues lors de la reprogrammation de fibroblastes humains, ce qui peut être important pour la modélisation in vitro des maladies.
Expansion confiante
La rhLaminin-521 est exprimée en blastocystes et fournit ainsi un environnement imitant la niche des cellules souches humaines.
Évolution facile
La rhLaminin-521 favorise la maintenance des cellules souches pluripotentes stables en tant que cellules simples en l’absence d’inhibiteurs ROCK.
rhLaminin-521 est :
Transition sans problème
Lorsqu’elle est utilisée avec le milieu Essential 8, la rhLaminin-521 fournit une matrice de culture robuste qui prend en charge l’adhérence et l’expansion de cellules souches pluripotentes pendant la transition des systèmes de culture dépendant d’un apport nourricier.
Reprogrammation efficace
Il a été démontré que la rhLaminin-521 augmente le nombre de colonies obtenues lors de la reprogrammation de fibroblastes humains, ce qui peut être important pour la modélisation in vitro des maladies.
Expansion confiante
La rhLaminin-521 est exprimée en blastocystes et fournit ainsi un environnement imitant la niche des cellules souches humaines.
Évolution facile
La rhLaminin-521 favorise la maintenance des cellules souches pluripotentes stables en tant que cellules simples en l’absence d’inhibiteurs ROCK.
Specifications
Specifications
| Contenu et stockage | Conserver au congélateur (-5 à -20°C) à l’abri de la lumière. |
| Type de cellule | Cellules souches |
| Classification | Sans xéno-contaminants |
| Type de culture | Cellule souche (humaine, iPS - souche pluripotente induite, embryonnaire) |
| Type de produit | Matrice extracellulaire |
| pH | 6 à 8 |
| Pureté ou qualité | Qualifiée CSEh |
| Quantité | 100 μg |
| Conditions d’expédition | Glace carbonique |
| Source | Sans xéno-contaminants |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction