Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel interne 101 de rhodamine 99 %
Code produit 10475081 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10475081 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10475081 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 419060010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Rhodamine 101 inner salt
Point de fusion 271.0°C
Note relative au nom 94%
CAS 116450-56-7
Plage de pourcentage du dosage 99%
Formule moléculaire C32H30N2O3
Fluorescence max. 588nm (in methanol)
Numéro MDL MFCD00051383
Clé InChI MUSLHCJRTRQOSP-UHFFFAOYSA-N
Spectre IR Authentique
SMILES C1CC2=C3C(=C4C(=C2)C(=C5C=C6CCC[N+]7=C6C(=C5O4)CCC7)C8=CC=CC=C8C(=O)[O-])CCCN3C1
Poids moléculaire (g/mol) 490.603
CID PubChem 2735129
ChEBI CHEBI:52314
Lambda max. 567nm (in methanol)
Poids de la formule 490.59
Pourcentage de pureté 94%
Qualité Pures
Coefficient d’absorption molaire 83300L/(mole.cm) (lambda max.)
Conditionnement Flacon en verre
Couleur Violet
Quantité 1 g
Forme physique Poudre cristalline fine
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Rhodamine 101 inner salt
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.