Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rhodamine110, 98+ %
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsBeschreibung
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | Rhodamine 110 |
| Point de fusion | >360.0°C |
| Fluorescence max. | 520nm (in methanol) |
| Spectre IR | Authentique |
| Lambda max. | 498 to 504nm (c=10mg/l in methanol) |
| Coefficient d’absorption molaire | 77000 l/(mol.cm) (at lambda max.) min. |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Compatibilité | (for use as a laser dye) passes |
| Plage de pourcentage du dosage | 98+% |
| Couleur | Blanc à jaune |
| Mehr anzeigen |