Learn More
Rhodamine 110, TRC
Code produit 30427571
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30427571 1 g
30424824 100 mg
30413235 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30427571 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCR3185801G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13558-31-1
Formule moléculaire C20 H14 N2 O3 . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 366.8
Synonyme 3,6-Diamino-9-(2-carboxyphenyl)xanthylium Chloride, 2-(6-Amino-3-imino-3H-xanthen-9-yl)benzoic Acid Monohydrochloride, 3,6-Diamino-9-(2-carboxyphenyl)xanthylium Chloride, R 110, RH 110, Rhodamine 560, Rhodamine N
Nom IUPAC acide benzoïque 2-(3-amino-6-iminoxanthen-9-yl) ; Chlorhydrate
SMILES Cl.Nc1ccc2C(=C3C=CC(=N)C=C3Oc2c1)c4ccccc4C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Rhodamine 110
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C20H14N2O3.ClH/c21-11-5-7-15-17(9-11)25-18-10-12(22)6-8-16(18)19(15)13-3-1-2-4-14(13)20(23)24;/h1-10,21H,22H2,(H,23,24);1H
Poids de la formule 366.0771