Learn More
MedChemExpress Rhodamine 123
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| Quantité | 10 mg |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Solubilité | DMSO : 100 mg/mL (262.59 mM; Need ultrasonic) |
| Cible | HBV |
| Type de produit | Dye Reagents |
| Poids moléculaire | 380.82 g/mol |
| CAS | 62669-70-9 |
| Synonyme | RH-123 ∣ R-22420 |