Learn More
Rhodamine-123, TRC
Code produit 30008352
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
250 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30008352 100 mg 100mg
30006507 250 mg 250mg
30004271 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30008352 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCR318585100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 62669-70-9
Formule moléculaire C21 H16 N2 O3 . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 380.82
Synonyme 3,6-Diamino-9-[2-(methoxycarbonyl)phenyl]xanthylium Chloride, 2-(6-Amino-3-imino-3H-xanthen-9-yl)benzoic Acid Methyl Ester Monohydrochloride, R 22420, R 302, RH 123;
Nom IUPAC methyl 2-(3-amino-6-imino-xanthen-9-yl)benzoate;hydrochloride
SMILES Cl.COC(=O)c1ccccc1C2=C3C=CC(=N)C=C3Oc4cc(N)ccc24
Spécification
Nom chimique ou matériau Rhodamine-123
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C21H16N2O3.ClH/c1-25-21(24)15-5-3-2-4-14(15)20-16-8-6-12(22)10-18(16)26-19-11-13(23)7-9-17(19)20;/h2-11,22H,23H2,1H3;1H
Poids de la formule 380.0928