Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rhodamine 6G, 99 %, pure, grade laser
Code produit 11956931 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11956931 5 g 5g
10732792 500 mg 500mg
10657381 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11956931 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 419020050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 989-38-8 | C28H31ClN2O3 | 479.017 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 989-38-8
Formule moléculaire C28H31ClN2O3
Poids moléculaire (g/mol) 479.017
Numéro MDL MFCD00012665
Clé InChI VYXSBFYARXAAKO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme C.I. 45160, Basic Red 1
CID PubChem 51358423
Nom IUPAC Éthyl 2-[3-(éthylamino)-6-éthylimino-2,7-diméthylxanthen-9-yl]benzoate ; hydron ; chlorure
SMILES [H+].CCNC1=C(C=C2C(=C1)OC3=CC(=NCC)C(=CC3=C2C4=CC=CC=C4C(=O)OCC)C)C.[Cl-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Rhodamine 6G
Point de fusion 290.0°C
Plage de pourcentage du dosage 99%
Beilstein 18, V,12, 283
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Quantité 5 g
Poids de la formule 479.01
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Pures
compliance-icons
Identifiant produit
  • Rhodamine 6G
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.