Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rhodamine B
Code produit. 10396870 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
Code produit. 10396870
Marque: Thermo Scientific Chemicals 132311000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 81-88-9 | C28H31ClN2O3 | 479.02 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 81-88-9
Formule moléculaire C28H31ClN2O3
Poids moléculaire (g/mol) 479.02
Numéro MDL MFCD00011931
Clé InChI PYWVYCXTNDRMGF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Basic Violet 10, C.I. 45170
CID PubChem 6694
ChEBI CHEBI:52334
Nom IUPAC 9-(2-carboxyphenyl)-3,6-bis(diethylamino)-10λ⁴-xanthen-10-ylium chloride
SMILES [Cl-].CCN(CC)C1=CC2=[O+]C3=CC(=CC=C3C(C3=CC=CC=C3C(O)=O)=C2C=C1)N(CC)CC
Spécification
Absorbance 1700 (at lambda min.)
Nom chimique ou matériau Rhodamine B
Point de fusion 210.0°C to 211.0°C
Rapport d’absorption 1.1 to 1.6
Beilstein 19, V,8, 669
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in hcl and naoh, soluble in alcohol
Spectre IR Authentique
Lambda max. 549 to 558nm (in 50:50 IMS:water)
Poids de la formule 479.01
Perte à la dessiccation 10% max. (105°C)
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Couleur Vert
Quantité 100 g
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Rhodamine B
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.