Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rhodamine B
Description
Suitable for fluorescent labellingRhodamine B is used as a laser dye, metal chelating agent and an additive to drugs and cosmetics. It also serves as a staining fluorescent dye, which is used as a colorant in inks, paper and plastics. Further, it is used to make pink fluorescent pigments. It is also employed as a biomarker in oral rabies vaccines for wildlife such as raccoons. In addition to this, it is a useful fluorochrome for histology, fluorescence resonance energy transfer (FRET) and mitochondrial probe.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Adapté au marquage fluorescent de la Rhodamine B, il est utilisé comme colorant laser, agent chélateur de métaux et comme additif pour les médicaments et les cosmétiques. Il sert également de colorant fluorescent, qui est utilisé comme colorant pour encres, papiers et plastiques. De plus, il est utilisé pour fabriquer des pigments fluorescents roses. Il est également utilisé comme biomarqueur dans les vaccins antirabiques oraux pour les espèces sauvages telles que les ratons laveurs. En outre, il s’agit d’un fluorochrome utile pour l’histologie, le transfert d’énergie de fluorescence par résonance (FRET) et la sonde mitochondriale.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le benzène et l’éthanol. Légèrement soluble dans l’acétone, l’acide chlorhydrique, l’hydroxyde de sodium, la cellosolve de méthyle et l’alcool.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Rhodamine B |
| Point de fusion | ∼210°C (decomposition) |
| Beilstein | 4119648 |
| Merck Index | 14,8183 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water,benzene and ethanol. Slightly soluble in acetone,hydrochloric acid,sodium hydroxide,methyl cellosolve and alcohol. |
| Poids de la formule | 479.02 |
| Densité | 1.31 |
| Quantité | 1000 g |
Sécurité et traitement
- Rhodamine B
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contain: C.I. Food Red 15