Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rhodamine B
Code produit 11480084
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11480084 250 g 250g
11470084 50 g 50g
11460084 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11480084 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A13572.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    113.22€
    92.65€ / 250g
    Économisez 20.57€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 81-88-9 | C28H31ClN2O3 | 479.02 g/mol
Suitable for fluorescent labellingRhodamine B is used as a laser dye, metal chelating agent and an additive to drugs and cosmetics. It also serves as a staining fluorescent dye, which is used as a colorant in inks, paper and plastics. Further, it is used to make pink fluorescent pigments. It is also employed as a biomarker in oral rabies vaccines for wildlife such as raccoons. In addition to this, it is a useful fluorochrome for histology, fluorescence resonance energy transfer (FRET) and mitochondrial probe.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Adapté au marquage fluorescent de la Rhodamine B, il est utilisé comme colorant laser, agent chélateur de métaux et comme additif pour les médicaments et les cosmétiques. Il sert également de colorant fluorescent, qui est utilisé comme colorant pour encres, papiers et plastiques. De plus, il est utilisé pour fabriquer des pigments fluorescents roses. Il est également utilisé comme biomarqueur dans les vaccins antirabiques oraux pour les espèces sauvages telles que les ratons laveurs. En outre, il s’agit d’un fluorochrome utile pour l’histologie, le transfert d’énergie de fluorescence par résonance (FRET) et la sonde mitochondriale.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le benzène et l’éthanol. Légèrement soluble dans l’acétone, l’acide chlorhydrique, l’hydroxyde de sodium, la cellosolve de méthyle et l’alcool.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 81-88-9
Formule moléculaire C28H31ClN2O3
Poids moléculaire (g/mol) 479.02
Numéro MDL MFCD00011931
Clé InChI PYWVYCXTNDRMGF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Basic Violet 10; C.I. 45170
CID PubChem 6694
ChEBI CHEBI:52334
Nom IUPAC 9-(2-carboxyphenyl)-3,6-bis(diethylamino)-10λ⁴-xanthen-10-ylium chloride
SMILES [Cl-].CCN(CC)C1=CC2=[O+]C3=CC(=CC=C3C(C3=CC=CC=C3C(O)=O)=C2C=C1)N(CC)CC
Spécification
Nom chimique ou matériau Rhodamine B
Point de fusion ∼210°C (decomposition)
Beilstein 4119648
Densité 1.31
Merck Index 14,8183
Informations sur la solubilité Soluble in water,benzene and ethanol. Slightly soluble in acetone,hydrochloric acid,sodium hydroxide,methyl cellosolve and alcohol.
Quantité 250 g
Poids de la formule 479.02
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Rhodamine B
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: C.I. Food Red 15