Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rhodamine B, 98+ %
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Rhodamine B |
| Point de fusion | 210.0°C to 211.0°C |
| Note relative au nom | Pure |
| Spectre IR | Authentique |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Plage de pourcentage du dosage | ≥98% |
| Tension de vapeur | Vapor Pressure: Negligible |
| Informations sur la décomposition | >255°C |
| Beilstein | 19, V,8, 669 |
| Merck Index | 15, 8307 |
| Show More |
Safety and Handling
- Rhodamine B
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.