Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rhodamine B, Grade laser, +99 %
Code produit 10229510 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10229510 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10229510 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 419000010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Rhodamine B
Point de fusion 210.0°C to 211.0°C
Note relative au nom 99+%
CAS 81-88-9
Fluorescence max. 565nm (in methanol)
Spectre IR Authentique
Lambda max. 545nm (in methanol)
Coefficient d’absorption molaire 106000L/(mole.cm) (lambda max.)
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule moléculaire C28H31ClN2O3
Numéro MDL MFCD00011931
Beilstein 19, V,8, 669
Merck Index 15, 8307
Synonyme Basic Violet 10, C.I. 45170
Couleur Vert
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in hcl and naoh, soluble in alcohol
Quantité 1 g
Clé InChI PYWVYCXTNDRMGF-UHFFFAOYSA-N
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
SMILES [Cl-].CCN(CC)C1=CC2=[O+]C3=CC(=CC=C3C(C3=CC=CC=C3C(O)=O)=C2C=C1)N(CC)CC
Nom IUPAC [9-(2-carboxyphényl)-6-(diéthylamino)xanthen-3-ylidène]-diéthylazanium ; chlorure
Poids moléculaire (g/mol) 479.02
CID PubChem 6694
ChEBI CHEBI:52334
Poids de la formule 479.01
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Pures
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Rhodamine B
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.