Spécification
| Point de fusion | 210°C |
| CAS | 81-88-9 |
| Formule moléculaire | C28H31ClN2O3 |
| Numéro MDL | MFCD00011931 |
| Clé InChI | PYWVYCXTNDRMGF-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | [Cl-].CCN(CC)C1=CC2=[O+]C3=CC(=CC=C3C(C3=CC=CC=C3C(O)=O)=C2C=C1)N(CC)CC |
| Nom IUPAC | [9-(2-carboxyphényl)-6-(diéthylamino)xanthen-3-ylidène]-diéthylazanium ; chlorure |
| Poids moléculaire (g/mol) | 479.02 |
| CID PubChem | 6694 |
| ChEBI | CHEBI:52334 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Rhodamine B
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.