Learn More
Rhodanine-3-acide acétique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11405896
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11405896 5 g 5g
11415896 25 g 25g
11425896 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11405896 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22244.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 5718-83-2 | C5H5NO3S2 | 191.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5718-83-2
Formule moléculaire C5H5NO3S2
Poids moléculaire (g/mol) 191.22
Numéro MDL MFCD00005491
Clé InChI JGRMXPSUZIYDRR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme rhodanine-3-acetic acid, rhodanine-n-acetic acid, n-carboxymethylrhodanine, 3-rhodanineacetic acid, 3-thiazolidineacetic acid, 4-oxo-2-thioxo, 3-carboxymethyl rhodanine, n-carboxymethyl rhodanine, 2-4-oxo-2-thioxothiazolidin-3-yl acetic acid, 4-oxo-2-thioxo-3-thiazolidineacetic acid, 4-oxo-2-thioxo-3-thiazolidinylacetic acid
CID PubChem 79793
Nom IUPAC Acide 2-(4-oxo-2-sulfanyllidène-1,3-thiazolidine-3-yl)acétique
SMILES OC(=O)CN1C(=O)CSC1=S
Spécification
Nom chimique ou matériau Rhodanine-3-acetic acid
Point de fusion 145°C to 148°C
Quantité 5 g
Beilstein 149513
Poids de la formule 191.23
Pourcentage de pureté 98%