Learn More
Rhodanine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11493837
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11493837 25 g 25g
11403847 100 g 100g
11413847 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11493837 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18293.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 141-84-4 | C3H3NOS2 | 133.183 g/mol
Rhodanine inhibits the multiplication of echovirus 12 and the development of virus-induced morphologic changes. It has been used in tannase assay in cultures of tannin degrading fungi. It possess anticonvulsant, antibacterial, antiviral and antidiabetic activities.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La rhodanine inhibe la multiplication des échovirus 12 et le développement de changements morphologiques induits par le virus. Elle a été utilisée dans le dosage des tannases dans des cultures de champignons dégradant les tannins. Elle possède des activités anticonvulsivantes, antibactériennes, antivirales et antidiabétiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau (2,25 g/l à 20°C).
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 141-84-4
Formule moléculaire C3H3NOS2
Poids moléculaire (g/mol) 133.183
Numéro MDL MFCD00005488
Clé InChI KIWUVOGUEXMXSV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme rhodanine, 2-thioxothiazolidin-4-one, 2-thioxo-4-thiazolidinone, rhodaninic acid, 4-thiazolidinone, 2-thioxo, 2-thioxo-1,3-thiazolidin-4-one, rhodanic acid, rhodanin, rodanin, 4-oxo-2-thioxothiazoline
CID PubChem 1201546
ChEBI CHEBI:8830
Nom IUPAC 2-sulfanyllidène-1,3-thiazolidine-4-one
SMILES C1C(=O)NC(=S)S1
Specifications
Nom chimique ou matériau Rhodanine
Point de fusion 166°C to 171°C
Densité 0.868
Odeur Odorless
Quantité 25 g
Beilstein 110701
Merck Index 14,8184
Informations sur la solubilité Soluble in water (2.25g/L at 20°C).
Poids de la formule 133.19
Pourcentage de pureté ≥98%