Learn More
Rhodanine 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10582931 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10582931 25 g Flacon en verre 25g
10794081 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10582931 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 152600250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 141-84-4 | C3H3NOS2 | 133.183 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 141-84-4
Formule moléculaire C3H3NOS2
Poids moléculaire (g/mol) 133.183
Numéro MDL MFCD00005488
Clé InChI KIWUVOGUEXMXSV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-Thioxo-4-thiazolidinone
CID PubChem 1201546
ChEBI CHEBI:8830
Nom IUPAC 2-sulfanyllidène-1,3-thiazolidine-4-one
SMILES C1C(=O)NC(=S)S1
Spécification
Nom chimique ou matériau Rhodanine
Point de fusion 167°C to 170°C
Note relative au nom 99%
Plage de pourcentage du dosage 99%
Beilstein 27, 242
Merck Index 15, 8308
Spectre IR Authentique
Poids de la formule 133.2
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Conditionnement Flacon en verre
Couleur Beige à jaune
Quantité 25 g
Forme physique Poudre cristalline fine
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Rhodanine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.