Spécification
| Nom chimique ou matériau | Rhodanine |
| Point de fusion | 167°C to 170°C |
| Note relative au nom | 99% |
| Spectre IR | Authentique |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Plage de pourcentage du dosage | 99% |
| Beilstein | 27, 242 |
| Merck Index | 15, 8308 |
| Couleur | Beige à jaune |
| Quantité | 100 g |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Rhodanine
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.