Learn More
Rhodium (5 % sur alumine), TRC
Code produit 30424442
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30424442 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30424442 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCR31863510G
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Rhodium
CAS 7440-16-6
Quantité 10 g
Formule moléculaire Rh
Synonyme Rh
Formule InChI InChI=1S/Rh
SMILES [Rh]
Nom IUPAC rhodium
Poids moléculaire (g/mol) 102.91
Poids de la formule 102.9055