Learn More
Rhodium, 5 % sur carbone, sec, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11428536
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11428536 1 g 1g
11438536 5 g 5g
11448536 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11428536 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15965.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7440-16-6 | Rh | 102.91 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le rhodium, 5 % sur carbone est un réactif utile pour la conversion des nitriles en amines primaires et l’hydrogénation des anneaux aromatiques, pyridines, aldéhydes et sucres. Il est également utilisé pour la réduction des oximes en amines et pour la réduction du nitrobenzène en phénylhydroxylamine à l’aide d’hydrazine hydraté en tant que source d’hydrogène.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts, les halogènes, le trifluorure de chlore et le difluorure d’oxygène.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-16-6
Formule moléculaire Rh
Poids moléculaire (g/mol) 102.91
Numéro MDL MFCD00011201 MFCD03458392
Clé InChI MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac
CID PubChem 23948
ChEBI CHEBI:33359
Nom IUPAC rhodium
SMILES [Rh]
Spécification
Nom chimique ou matériau Rhodium
Note relative au nom 5% on carbon, dry
Quantité 1 g
Odeur Odorless
Numéro UN UN1325
Merck Index 14,8186
Informations sur la solubilité Insoluble in water.