Learn More
Rhodium (charbon actif), TRC
Code produit 30424441
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30424441 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30424441 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCR3186302.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Rhodium
CAS 7440-16-6
Quantité 2.5 g
Formule moléculaire Rh
Synonyme Rh
Formule InChI InChI=1S/Rh
SMILES [Rh]
Nom IUPAC rhodium
Poids moléculaire (g/mol) 102.91
Poids de la formule 102.9055