Learn More
Chlorure de rhodium carbonyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Rhodium Carbonyl Chloride |
| CAS | 14523-22-9 |
| Formule moléculaire | 4 C O . 2 Cl . 2 Rh |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | Tetracarbonyldi-μ-chlorodi-rhodium, Bis(chlororhodiumdicarbonyl), Bis(dicarbonyl(μ-chloro)rhodium), Bis(dicarbonylchlororhodium), Bis(dicarbonylrhodium chloride), Bis(μ-chloro)bis(dicarbonylrhodium), Chlorodicarbonylrhodium dimer, Chlororhodium dicarbonyl dimer, Di-μ-Chlorotetracarbonyldirhodium(I), Dicarbonylchlororhodium dimer, Dicarbonylrhodium chloride dimer, Dichlorodirhodiumtetracarbonyl, Dichlorotetracarbonyldirhodium, Dirhodium tetracarbonyl dichloride, NSC 120116, Rhodium carbonyl chloride dimer, Rhodium dicarbonyl chloride dimer, Tetracarbonyl-μ,μ'-dichlorodirhodium, Tetracarbonyl-μ,μ'-dichlorodirhodium(I), Tetracarbonylbis(μ-chloro)dirhodium, Tetracarbonyldi-μ-chlorodirhodium, Tetracarbonyldichlorodirhodium |
| Formule InChI | InChI=1S/4CO.2ClH.2Rh/c4*1-2;;;;/h;;;;2*1H;;/q;;;;;;2*+1/p-2 |
| SMILES | [Cl-].[Cl-].[Rh+].[Rh+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+] |
| Nom IUPAC | monoxyde de carbone ; rhodium(1+) ; dichlorure |
| Poids moléculaire (g/mol) | 388.757 |
| Poids de la formule | 387.728 |