Learn More
Feuille de rhodium, 0,025 mm (0,001 po) d’épaisseur, 99,8 % (base de métaux)
Code produit 15477035
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15477035 25 x 25 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15477035 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 045640.FF
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Rhodium foil
Note relative au nom 0.025mm (0.001 in.) thick, certified pinhole free
CAS 7440-16-6
Quantité 25 x 25 mm
Poids ≈0.2g/25x25mm
Forme Feuille
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule moléculaire Rh
Numéro MDL MFCD00011201 MFCD03458392
Synonyme fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac
Clé InChI MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Rh]
Nom IUPAC rhodium
Poids moléculaire (g/mol) 102.91
CID PubChem 23948
ChEBI CHEBI:33359
Pourcentage de pureté 99.8%