Learn More
Rhodium foil, 0.025mm (0.001in) thick, 99.8% (metals basis)
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Specifications
| Quantité | 25 x 25 mm |
| Pourcentage de pureté | 99.8% |