Learn More
Chlorure de rhodium(III) hydraté, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Rhodium(III) Chloride Hydrate |
| CAS | 20765-98-4 |
| Formule moléculaire | Cl3Rh.xH2O |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | Rhodium Trichloride Hydrate |
| Formule InChI | InChI=1S/C21H27F3O8S/c1-5-6-7-10-15(25)11-8-9-14(2)31-20(26)19-17(30-4)12-16(29-3)13-18(19)32-33(27,28)21(22,23)24/h5,12-14H,1,6-11H2,2-4H3 |
| SMILES | COc1cc(OC)c(C(=O)OC(C)CCCC(=O)CCCC=C)c(OS(=O)(=O)C(F)(F)F)c1 |
| Nom IUPAC | 6-oxoundec-10-én-2-yl 2,4-diméthoxy-6-(trifluorométhylsulfonyloxy)benzoate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 209.26 |
| Poids de la formule | 496.1379 |