Learn More
Éponge de rhodium, mailles de -20, 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15471837
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15471837 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15471837 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042866.03
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS: 7440-16-6 | Rh | 102.91 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Rhodium sponge
CAS 7440-16-6
Quantité 1 g
Dimensions de la maille −20 Mesh
Odeur Odorless
Forme Éponge
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule moléculaire Rh
Numéro MDL MFCD00011201 MFCD03458392
Numéro UN UN3089
Synonyme fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac
Clé InChI MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Rh]
Nom IUPAC rhodium
Poids moléculaire (g/mol) 102.91
CID PubChem 23948
ChEBI CHEBI:33359
Pourcentage de pureté 99.9%