Learn More
Mousse/poudre de rhodium, 99,95 % (base des métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15491007
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.5 g
2 g
Conditionnement:
0.50g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15491007 2 g 2g
15465995 0.5 g 0.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15491007 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 012073.04
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 7440-16-6 | Molecular Formula: Rh | Molecular Weight: 102.91 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-16-6
Formule moléculaire Rh
Poids moléculaire (g/mol) 102.91
Numéro MDL MFCD00011201 MFCD03458392
Clé InChI MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac
CID PubChem 23948
ChEBI CHEBI:33359
Nom IUPAC rhodium
SMILES [Rh]
Spécification
Nom chimique ou matériau Rhodium
Couleur Gris
Aspect gray sponge/powder
Quantité 2 g
Dimensions de la maille -20 Mesh
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.95% (Metals basis)
Forme Éponge / poudre