Learn More
Fil en rhodium, 0,127 mm (0,005 po) de diamètre, 99,8 % (analyse des métaux à l’état de trace), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11367317
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 cm
100 cm
Conditionnement:
100cm
25cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11367317 25 cm 25cm
11357317 100 cm 100cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11367317 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 011578.BU
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7440-16-6 | Rh | 102.91 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-16-6
Formule moléculaire Rh
Poids moléculaire (g/mol) 102.91
Numéro MDL MFCD00011201 MFCD03458392
Clé InChI MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac
CID PubChem 23948
ChEBI CHEBI:33359
Nom IUPAC rhodium
SMILES [Rh]
Spécification
Nom chimique ou matériau Rhodium wire
Note relative au nom 0.127mm (0.005 in.) dia.
Quantité 25 cm
Poids ≈0.16g/m
Forme Câble
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.8%