Learn More
Fil en rhodium, 1,0 mm (0,04 po) de diamètre, 99,8 % (analyse des métaux à l’état de trace), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11307317
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 cm
10 cm
Conditionnement:
10cm
2cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11307317 2 cm 2cm
11397307 10 cm 10cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11307317 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 011575.BP
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7440-16-6 | Rh | 102.91 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-16-6
Formule moléculaire Rh
Poids moléculaire (g/mol) 102.91
Numéro MDL MFCD00011201 MFCD03458392
Clé InChI MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac
CID PubChem 23948
ChEBI CHEBI:33359
Nom IUPAC rhodium
SMILES [Rh]
Spécification
Nom chimique ou matériau Rhodium wire
Note relative au nom 1.0mm (0.04 in.) dia.
Quantité 2 cm
Poids ≈9.74g/m
Forme Câble
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.8%