Learn More
Kartell SpA Bouchons pour tubes à essai RIA
Code produit 10634052
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille du bouchon:
de 11 à 13 mm
Conditionnement:
20000 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille du bouchon unitSize
10634052 de 11 à 13 mm 20000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10634052 Fournisseur Kartell SpA Code fournisseur 8831800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    331.00€
    298.83€ / 20000 pièces
    Économisez 32.17€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 20-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Bouchon pour tubes à essai jetables
Bouchons de pression, fabriqués en HDPE, blancs, adaptés à l’utilisation avec des tubes à essai cylindriques pour RIA. Des capuchons avec bord fraisé pour faciliter l’ouverture et la fermeture.
Spécification
Taille du bouchon de 11 à 13 mm
Type de produit Bouchon de type capsule
Autoclavable Non autoclavable
Matériau PE-HD
Couleur Blanc
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (équipement) Tubes à essai RIA
Jetable Usage unique
Fit for Purpose Qualité certifiée