Learn More
Notrax Tapis antistatique Rib ‘n’ Roll™ avec surface fine rainurée de 3 mm
Code produit 17712258
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
150 x 120 cm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
17712258 150 x 120 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17712258 Fournisseur Notrax Code fournisseur 754S0045BL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    100.64€
    76.53€ / 1 pièces
    Économisez 24.11€
    23% de réduction
Expédition estimée: 03-12-2026
Surface de travail avec capacité de dissipation des décharges électriques des éléments conducteurs. Protège les composants sensibles contre les chocs statiques.
  • Surface de travail avec capacité de dissipation des décharges électriques des éléments conducteurs
  • Protège les composants sensibles contre les chocs statiques
  • Surface supérieure lisse résistante à l’abrasion et facile à essuyer avec l’article recommandé
  • 057 Nettoyant pour tapis
  • Gamme spécialisée d’accessoires ESD pour garantir un lieu de travail sans électricité statique et protéger les employés et les équipements électriques sensibles
  • Utilisez ces accessoires pour relier la surface de travail de la table, les employés et les matériaux conducteurs à un point de mise à la terre commun
  • Cela crée un équilibre entre tous les éléments et le personnel pour assurer que l’électricité statique circule jusqu’à la terre de manière contrôlée
  • À utiliser dans les zones de travail ESD pour protéger les composants sensibles aux décharges électrostatiques
Spécification
Dimensions (L x l) 150 x 120 cm
Couleur Noir
Longueur (impériale) 59 in
Longueur (métrique) 150 cm
Matériau Caoutchouc naturel ESD
Type Tapis industriel et commercial
Largeur (métrique) 120 cm