Learn More
Ribavirine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15519523 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15519523 25 g 25g
15599513 1 g 1g
15509523 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15519523 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 460480250
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Ajouter au panier
La ribavirine, CAS nº 36791-04-5, est un agent antiviral et un analogue de la guanosine, qui arrête la synthèse de l’ARN viral et le coiffage de l’ARNm.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • La ribavirine est un analogue nucléosidique antiviral à large spectre
  • Elle inhibe la synthèse du génome viral
Applications
  • La ribavirine est un composé antiviral
  • Son métabolite, la ribavirine 5’-phosphate, inhibe l’inosine monophosphate déshydrogénase (IMP), qui intervient dans la biosynthèse du GTP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 36791-04-5
Formule moléculaire C8H12N4O5
Poids moléculaire (g/mol) 244.2
Clé InChI IWUCXVSUMQZMFG-AFCXAGJDSA-N
Synonyme ribavirin, tribavirin, virazole, rebetol, ribavirine, copegus, vilona, ribamide, ribamidil, ribasphere
CID PubChem 37542
ChEBI CHEBI:63580
Nom IUPAC 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]-1,2,4-triazole-3-carboxamide
SMILES C1=NC(=NN1C2C(C(C(O2)CO)O)O)C(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Ribavirin
Résidus d’allumage 0.25% max.
Perte à la dessiccation 0.5% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: 142 mg/mL @25°C.
Poids de la formule 244.2
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ribavirin
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.