Learn More
Ribavirin, MedChemExpress
Click to view available options
Quantité:
100 mg
200 mg
500 mg
Description
Ribavirin (ICN-1229) is an antiviral agent against a broad spectrum of viruses including HCV, HIVl, and RSV. Ribavirin also has anti-orthopoxvirus and anti-variola activities.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ribavirin |
| Forme physique | Powder |
| CAS | 36791-04-5 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 200 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C8H12N4O5 |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-anti-virus |
| Synonyme | ICN-1229 |
| Informations sur la solubilité | H2O : 100 mg/mL (409.50 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (409.50 mM; Need ultrasonic) |
| Afficher plus |
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.