Learn More
Ribavirine, MP Biomedicals™
Code produit 11462701 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11462701 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11462701 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219606683
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1110.00€
    1056.30€ / 250mg
    Économisez 53.70€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 08-01-2027
Actif contre de nombreux virus à ADN et à ARN. La ribavirine MP Biomedicals est un composé antiviral actif contre le VRS, le VIH, le VHC et d’autres agents infectieux. C’est un médicament antimétabolite nucléosidique qui interfère avec la duplication du m
La ribavirine est utilisée comme agent antiviral contre une grande variété d’infections virales humaines, en particulier l’hépatite C chronique, le VIH et l’adénovirus. Il inhibe la biosynthèse de la purine (groupes GTP) et est un précurseur des di- et tri-phosphates qui inhibent les ARN polymérases virales dépendantes de l’ARN. Son métabolite, la ribavirine 5'-phosphate, est un inhibiteur de l’inosine monophosphate (IMP) déshydrogénase, mais de nombreux autres mécanismes d’action sont également étayés par des données expérimentales. C’est également un analogue des intermédiaires nucléotidiques de l’imidazole dans la biosynthèse des nucléotides de la purine.
Identifiants chimiques
CAS 36791-04-5
Formule moléculaire C8H12N4O5
Poids moléculaire (g/mol) 244.207
Clé InChI IWUCXVSUMQZMFG-AFCXAGJDSA-N
Synonyme ribavirin, tribavirin, virazole, rebetol, ribavirine, copegus, vilona, ribamide, ribamidil, ribasphere
CID PubChem 37542
ChEBI CHEBI:63580
Nom IUPAC 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]-1,2,4-triazole-3-carboxamide
SMILES C1=NC(=NN1C2C(C(C(O2)CO)O)O)C(=O)N
Spécification
Point de fusion 173 °C (littérature)
Perte à la dessiccation 0,04 % (litt.)
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Soluble dans l’eau (20 mg/mL, solution claire et incolore).
Poids de la formule 244,2g/mol
Pourcentage de pureté >99%
Forme physique Poudre de couleur blanche
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ribavirin
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
Mention de danger
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Ribavirin