Learn More
Ribavirin, TRC
Code produit 30135467
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30135467 100 mg 100mg
18063620 50 mg 50mg
18022820 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30135467 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCR414475100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 36791-04-5
Formule moléculaire C8 H12 N4 O5
Poids moléculaire (g/mol) 244.2
Synonyme Ribavirin, 1H-1,2,4-Triazole-3-carboxamide, 1-β-D-ribofuranosyl- (9CI), 1-β-D-Ribofuranosyl-1,2,4-triazol-3-carboxyamide, 1-β-D-Ribofuranosyl-1,2,4-triazole-3-carboxamide, Copegus, ICN 1229, NSC 163039, Ravanex, Rebetol, Ribamide, Ribamidil, Ribavarin, Tribavirin, Vilona, Viramid, Virazole
Nom IUPAC 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]-1,2,4-triazole-3-carboxamide
SMILES NC(=O)c1ncn(n1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ribavirin
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C8H12N4O5/c9-6(16)7-10-2-12(11-7)8-5(15)4(14)3(1-13)17-8/h2-5,8,13-15H,1H2,(H2,9,16)/t3-,4-,5-,8-/m1/s1
Poids de la formule 244.0808
Pourcentage de pureté >95%